Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium octahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469463
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde de dichlorure de zirconium est utilisé comme précurseur pour préparer d‘autres composés de zirconium. Il est utilisé dans les colorants acides, les toners pigmentaires et les antisudorifiques. Il est utilisé comme un additif en caoutchouc et un agent de traitement des fibres. Il est également utilisé dans le séchage de la peinture, les réfractaires, la céramique et la glaçure.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique, sensible à l‘humidité et incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H18O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 324.26
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium dichloride oxide octahydrate
Point de fusion 150°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10184
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 322.25 (178.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.91