Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium octahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489463
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde de dichlorure de zirconium est utilisé comme précurseur pour préparer d‘autres composés de zirconium. Il est utilisé dans les colorants acides, les toners pigmentaires et les antisudorifiques. Il est utilisé comme un additif en caoutchouc et un agent de traitement des fibres. Il est également utilisé dans le séchage de la peinture, les réfractaires, la céramique et la glaçure.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique, sensible à l‘humidité et incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H18O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 324.26
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium dichloride oxide octahydrate
Point de fusion 150°C (decomposition)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10184
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 322.25 (178.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.91
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: dichlorooxo-octahydrate Zirconium