Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
16.65€ - 155.43€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-13-2 |
---|---|
Formule moléculaire | OZn |
Poids moléculaire (g/mol) | 81.38 |
Numéro MDL | MFCD00011300 |
Clé InChI | XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 |
CID PubChem | 14806 |
ChEBI | CHEBI:36560 |
Nom IUPAC | oxozinc |
SMILES | O=[Zn] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15661760
|
Honeywell Research Chemicals
205532-100G |
100 g | Poly Bottle | ||||||
15671760
|
Honeywell Research Chemicals
205532-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15681760
|
Honeywell Research Chemicals
205532-5KG |
5 kg | Drum with Inliner | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
1314-13-2 | |
81.38 | |
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N | |
14806 | |
oxozinc |
OZn | |
MFCD00011300 | |
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 | |
CHEBI:36560 | |
O=[Zn] |
Spécification
Zinc Oxide | |
1314-13-2 | |
Powder | |
ZnO | |
UN3077 | |
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N | |
oxozinc | |
14806 | |
81.39g/mol | |
ReagentPlus™ |
1975°C | |
White | |
OZn | |
MFCD00011300 | |
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 | |
O=[Zn] | |
81.38 | |
CHEBI:36560 | |
99.90% | |
5.6g/cu.cm |
Sécurité et traitement
P273-P501
H410
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 215-222-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH4810000