Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Code produit. 15681760
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Oxide
Point de fusion 1975°C
Couleur White
Forme physique Powder
Quantité 5 kg
Formule linéaire ZnO
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 81.39g/mol
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Drum with Inliner
Densité 5.6g/cu.cm