Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Zinc Oxide |
Point de fusion | 1975°C |
Couleur | White |
Forme physique | Powder |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | ZnO |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 81.39g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.90% |
Qualité | ReagentPlus™ |
Show More |