Learn More
YSI™ Câble et sonde ProODO 626250
Enregistre les données d’étalonnage dans le capteur, ce qui permet de placer les sondes sur n’importe quel instrument ProODO sans réétalonnage
688.50€ - 1193.40€
Spécification
Précision | ± 1 mg/l |
---|---|
Gamme de température (métrique) | 10°C à 40°C |
Certifications/Conformité | RoHS, CE, DEEE, IP65 |
Résolution de la température | 0,1°C |
Garantie | 2 ans |
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11958118
|
YSI™
6262501 |
Bouchon de détection | 3 pieds | 1 m | N/A | ||||
11968118
|
YSI™
6262504 |
Bouchon de détection et kit de gestion des câbles | 13 pieds | 4 m | N/A | ||||
11978118
|
YSI™
62625010 |
Bouchon de détection et kit de gestion des câbles | 32 pieds | 10 m |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11988118
|
YSI™
62625050 |
Bouchon de détection et kit de gestion des câbles | 164 pieds | 50 m | N/A | ||||
Description
Pour une utilisation exclusive avec les instruments de mesure portatifs ProODO.
- Les ensembles comprennent un capteur optique d’O.D ProODO et un bouchon de détection
- Les ensembles de câbles de plus d’un mètre comprennent également un kit de gestion des câbles
Spécification
± 1 mg/l | |
RoHS, CE, DEEE, IP65 | |
2 ans | |
ProODO |
10°C à 40°C | |
0,1°C | |
Appareil de mesure de température/mesure de l’oxygène dissous | |
Enregistre les données d’étalonnage dans le capteur |