Learn More
YSI™ Câble et sonde ProODO 626250
Enregistre les données d’étalonnage dans le capteur, ce qui permet de placer les sondes sur n’importe quel instrument ProODO sans réétalonnage
Marque:  YSI™ 62625010
Code produit. 11978118
  • 810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation exclusive avec les instruments de mesure portatifs ProODO.
  • Les ensembles comprennent un capteur optique d’O.D ProODO et un bouchon de détection
  • Les ensembles de câbles de plus d’un mètre comprennent également un kit de gestion des câbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 1 mg/l
10 m
RoHS, CE, DEEE, IP65
0,1°C
Appareil de mesure de température/mesure de l’oxygène dissous
Enregistre les données d’étalonnage dans le capteur
32 pieds
10°C à 40°C
Bouchon de détection et kit de gestion des câbles
2 ans
ProODO