Learn More
YSI™ Câble et sonde ProODO 626250
Enregistre les données d’étalonnage dans le capteur, ce qui permet de placer les sondes sur n’importe quel instrument ProODO sans réétalonnage
Marque: YSI™ 6262504
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation exclusive avec les instruments de mesure portatifs ProODO.
- Les ensembles comprennent un capteur optique d’O.D ProODO et un bouchon de détection
- Les ensembles de câbles de plus d’un mètre comprennent également un kit de gestion des câbles
Spécification
± 1 mg/l | |
4 m | |
RoHS, CE, DEEE, IP65 | |
0,1°C | |
Appareil de mesure de température/mesure de l’oxygène dissous | |
Enregistre les données d’étalonnage dans le capteur |
13 pieds | |
10°C à 40°C | |
Bouchon de détection et kit de gestion des câbles | |
2 ans | |
ProODO |