Learn More
Wilmad-LabGlass™ Rotor et bouchons SP Scienceware™ pour sonde Bruker MAS
Solution pour l’analyse d’échantillons solides
17.78€ - 68.05€
Spécification
À utiliser avec (application) | Spectromètres RMN à l’état solide |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15399028
|
Wilmad-LabGlass™
66809-0581 |
Pour sonde Bruker MAS 3,2 mm | 520-1A |
68.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15369028
|
Wilmad-LabGlass™
66800-0545 |
Pour sonde Bruker MAS 7mm | 528-PP-4VAR | ||||||
Description
- En zirconium haute pureté
- Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
- Sonde et bouchons MAS compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
- Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
- Test de centrifugation effectué à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor
Specifications
Spectromètres RMN à l’état solide |