Learn More
Wilmad-LabGlass™ Rotor et bouchons SP Scienceware™ pour sonde Bruker MAS
Solution pour l’analyse d’échantillons solides
Marque: Wilmad-LabGlass™ 66800-0545
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En zirconium haute pureté
- Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
- Sonde et bouchons MAS compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
- Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
- Test de centrifugation effectué à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor
Spécification
Pour sonde Bruker MAS 7mm | |
5 rotors, 10 bouchons Kel-F et 5 bouchons Torlon | |
528-PP-4VAR |
Divers | |
Spectromètres RMN à l’état solide |