Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rotor et bouchons Wilmad pour sonde Bruker MAS
Élimine le besoin de dissolution avec les rotors MAS fabriqués à partir de zirconium extrêmement pur. Les rotors MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad offrent la solution idéale pour analyser des échantillons solides. Disponible pour la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs actuels.
126.00€ - 6090.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15388678
|
Bel-Art™
66000-0096 |
Un rotor de 2,5 mm, deux bouchons et fonds Vespel |
2440.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15398678
|
Bel-Art™
66000-0097 |
Corps du rotor, deux extrémités ouvertes |
1215.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15318688
|
Bel-Art™
66000-0098 |
Un rotor de 3,2mm, deux bouchons et fonds Vespel |
2225.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15328688
|
Bel-Art™
66000-0099 |
Cinq rotors, dix bouchons Kel-F et trois bouchons Torlon |
6090.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15338688
|
Bel-Art™
66000-0100 |
Cinq rotors, dix bouchons Kel-F et cinq bouchons Torlon |
5570.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15348688
|
Bel-Art™
66000-0101 |
Bouchon |
126.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15378688
|
Bel-Art™
66000-0102 |
Bouchon de rotor |
321.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
- Sonde et bouchons MAS 100 % compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
- Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
- Test de centrifugation effectué uniquement à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor