Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rotor et bouchons Wilmad pour sonde Bruker MAS
Élimine le besoin de dissolution avec les rotors MAS fabriqués à partir de zirconium extrêmement pur. Les rotors MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad offrent la solution idéale pour analyser des échantillons solides. Disponible pour la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs actuels.
Marque: Bel-Art™ 66000-0097
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
- Sonde et bouchons MAS 100 % compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
- Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
- Test de centrifugation effectué uniquement à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor
Spécification
Sonde Bruker MAS de 3,2 mm | |
Zirconium | |
Vmax = 24 kHz |
Corps du rotor, deux extrémités ouvertes | |
WP-501-3180 | |
-150°C à +650°C |