Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rotor et bouchons Wilmad pour sonde Bruker MAS
Élimine le besoin de dissolution avec les rotors MAS fabriqués à partir de zirconium extrêmement pur. Les rotors MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad offrent la solution idéale pour analyser des échantillons solides. Disponible pour la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs actuels.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0098
Code produit. 15318688
  • 2655.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
  • Sonde et bouchons MAS 100 % compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
  • Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
  • Test de centrifugation effectué uniquement à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor
Spécification
Spécification
Sonde Bruker MAS de 3,2 mm
Divers
Vmax = 24 kHz
Un rotor de 3,2mm, deux bouchons et fonds Vespel
WP-501-3180-SET1
-30°C à +70°C