Learn More
Kimberly-Clark™ Grand rouleau d'essuyeurs WypAll™
Choisissez les rouleaux d'essuyeurs WypAll™
249.00€ - 304.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes L40 |
---|---|
Matériau | Double re-crêpe |
Couleur | Blanc |
Épaisseur | 1 pli |
Product Code | Brand | Format | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Format | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Price | Quantity & Availability | ||||
12734346
![]() |
Kimberly-Clark™
7461 |
Boîte contextuelle | 250 x 415 mm | 8 Cartons x 100 feuilles |
304.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12605626
![]() |
Kimberly-Clark™
7452 |
Grand rouleau | 340 x 320 mm | 1 rouleau x 750 feuilles |
249.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 1 épaisseur, couleur blanche
- Utilise la technologie à double feuille de base crêpée en deux étapes (DRC)
- Idéales pour les tâches industrielles comme le nettoyage, l’essuyage de la ligne de transformation et l’absorption des déversements importants et les soins de santé pour essuyer les mains et les visages des patients
- Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage
Specifications
Lingettes L40 | |
Double re-crêpe | |
Blanc | |
1 pli |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kimberly-Clark™ Grand rouleau d'essuyeurs WypAll™