Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes WYPALL™ L40
Offrent un mélange parfait de douceur et de force qui est également épais et absorbant. Les lingettes Kimberly-Clark™ WYPALL™ L40 sont disponibles en rouleaux perforés ou en boîte POP-UP.
Marque: Kimberly-Clark™ 7452
114.07 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 1 épaisseur, couleur blanche
- Utilise la technologie à double feuille de base crêpée en deux étapes (DRC)
- Idéales pour les tâches industrielles comme le nettoyage, l’essuyage de la ligne de transformation et l’absorption des déversements importants et les soins de santé pour essuyer les mains et les visages des patients
- Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage
Spécification
Lingettes L40 | |
41 cm | |
320 mm | |
6,65kg (14,63 lbs) | |
340 x 320 mm | |
Nettoyage industriel de routine, essuyage de ligne de traitement, absorbant de grandes quantités d’éclaboussures, d’huile, de graisse | |
1 rouleau x 750 feuilles | |
Non-sterile |
15,99 in | |
12.4 in. | |
Double re-crêpe | |
Blanc | |
Grand rouleau | |
Distributeur de lingettes à montage mural | |
1 pli |