Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes WYPALL™ L40
Offrent un mélange parfait de douceur et de force qui est également épais et absorbant. Les lingettes Kimberly-Clark™ WYPALL™ L40 sont disponibles en rouleaux perforés ou en boîte POP-UP.
Marque: Kimberly-Clark™ 7461
182.91 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 1 épaisseur, couleur blanche
- Utilise la technologie à double feuille de base crêpée en deux étapes (DRC)
- Idéales pour les tâches industrielles comme le nettoyage, l’essuyage de la ligne de transformation et l’absorption des déversements importants et les soins de santé pour essuyer les mains et les visages des patients
- Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage
Spécification
Lingettes L40 | |
250 mm | |
41.5 cm | |
Blanc | |
Boîte contextuelle | |
8 Cartons x 100 feuilles | |
Non-sterile |
9.8 in. | |
16.3 in. | |
Double re-crêpe | |
250 x 415 mm | |
Nettoyage industriel courant, essuyage de la ligne de transformation, absorption des déversements importants, des huiles et des graisses | |
1 pli |