Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en film laminé de polyéthylène/polypropylène de catégorie III
Certifiée pour une protection de catégorie III, type 5/6, la combinaison de protection 3M™ 4510 est une solution économique pour vous protéger des projections de certains produits chimiques liquides dangereux.
106.78€ - 133.62€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Elastic |
Description
- Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides
- Matériau laminé microporeux
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et confort
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
- Avec traitement antistatique (EN1149-5)
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Combinaison de protection | |
Single-use | |
Elastic | |
2 parties | |
Catégorie III |
Unisex | |
Élastique | |
Capuche | |
Non-sterile |