Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en film laminé de polyéthylène/polypropylène de catégorie III
Click to view available options
Dimensions:
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Description
- Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides
- Matériau laminé microporeux
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et confort
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
- Avec traitement antistatique (EN1149-5)
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 2X-Large |
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Stérilité | Non-sterile |
Type de protection | Catégorie III |