Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en film laminé de polyéthylène/polypropylène de catégorie III
Description
- Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides
- Matériau laminé microporeux
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et confort
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
- Avec traitement antistatique (EN1149-5)
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Spécification
Type de produit | Protective Coveralls |
Type de taille | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Hooded |
Hood Type | 2-panel |
Type de protection | Category III |
Hauteur (métrique) | 200 to 206 cm |