Learn More
DWK Life Sciences Flacon à vis avec opercule Wheaton™ V Vial™ : Transparent
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
143.00€ - 240.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition |
Modèle | V conique |
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs avec joints en silicone, revêtus de PTFE.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Graduée | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Graduée | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11556305
|
DWK Life Sciences
W986293NG |
0,3 ml | 13 mm | Oui | 35 mm |
157.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13111813
|
DWK Life Sciences
W986298NG |
2 ml | 20 mm | Oui | 44 mm |
197.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10299974
|
DWK Life Sciences
W986299NG |
5 ml | 20 mm | Oui | 65 mm |
240.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10453265
|
DWK Life Sciences
W986287NG |
3 ml | 20 mm | Non | 50 mm |
208.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11576305
|
DWK Life Sciences
W986297NG |
3 ml | 20 mm | Oui | 50 mm |
202.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12673355
|
DWK Life Sciences
W986282NG |
0,3 ml | 12 mm | Non | 35 mm | ||||
10297903
|
DWK Life Sciences
W986281NG |
0.1 ml | 12 mm | Non | 35 mm |
203.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11546305
|
DWK Life Sciences
W986283NG |
0.3 ml | 13 mm | Non | 35 mm |
143.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10378673
|
DWK Life Sciences
W986284NG |
1 ml | 13 mm | Non | 44 mm |
162.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11566305
|
DWK Life Sciences
W986294NG |
1 ml | 20 mm | Oui | 44 mm |
177.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10298093
|
DWK Life Sciences
W986288NG |
2 ml | 20 mm | Non | 44 mm |
176.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10398913
|
DWK Life Sciences
W986289NG |
5 ml | 20 mm | Non | 65 mm |
224.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10603543
|
DWK Life Sciences
W986290NG |
10 ml | 24 mm | Non | 72 mm |
195.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
Spécification
PTFE / silicone | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
V conique | |
Phénolique | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
Transparent | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition | |
Vis | |
Bouchon à vis (avec opercule) |