Learn More
DWK Life Sciences Flacon à vis avec opercule Wheaton™ V Vial™ : Transparent
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
Marque:  DWK Life Sciences W986297NG
Code produit. 11576305
  • 212.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de silicone et revêtus de PTFE.
Description
Description
Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / silicone
20 mm
3 ml
Oui
À vis
Phénolique
50 mm
Transparent
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition
V conique
0,8 dr.
Bouchon à vis (avec opercule)
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers