Learn More
DWK Life Sciences Flacon à vis avec opercule Wheaton™ V Vial™ : Transparent
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
Marque: DWK Life Sciences W986293NG
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de silicone et revêtus de PTFE.
Description
Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
Spécification
PTFE / silicone | |
13 mm | |
0,3 ml | |
Oui | |
Vis | |
Phénolique | |
35 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition | |
V conique | |
0,1 dr. | |
Bouchon à vis (avec opercule) | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |