Learn More
DWK Life Sciences Joints déchirables en aluminium sans revêtement Wheaton™
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
118.00€ - 316.00€
Code produit | Marque | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10154222
|
DWK Life Sciences
224192-01 |
Naturel | 13 mm |
287.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10641233
|
DWK Life Sciences
224193-07 |
Vert | 20 mm |
316.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10581522
|
DWK Life Sciences
224192-06 |
Rouge | 13 mm |
118.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708789
|
DWK Life Sciences
224192-05 |
Bleu | 13 mm |
159.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11682509
|
DWK Life Sciences
224197-01 |
Naturel | 30 mm |
162.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
- Aluminium
- Non revêtus
Spécification
Aluminium | |
1000/carton |