Learn More
DWK Life Sciences Joints déchirables en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
Marque:  DWK Life Sciences 224193-07
131.59 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10641233
  • 316.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
  • Aluminium
  • Non revêtus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
1000/carton
20 mm
Aluminium
Capsule Tear-off