Learn More
DWK Life Sciences Joints déchirables en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
Marque:  DWK Life Sciences 224192-06
Code produit. 10581522
  • 125.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
  • Aluminium
  • Non revêtus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
1000/carton
13 mm
Aluminium
Capsule Tear-off