Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre à ouverture standard Wheaton™
Fabriqué en verre borosilicaté de type I
240.00€ - 277.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 1,5 ml |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Volume (impérial) | 0,05 oz. |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12432591
|
DWK Life Sciences
223682 |
Transparent | 100 paquet |
240.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12492591
|
DWK Life Sciences
223692 |
Ambré | 1000/boîte |
268.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12442591
|
DWK Life Sciences
223682-01 |
Transparent | 1000/boîte |
277.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 1,5 ml (0,05 oz)
- 12 dia. x 32 mm de haut (0,47 dia. x 1,26 po de haut)
- Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
Spécification
12 mm | |
1,5 ml | |
0,05 oz. | |
32 mm |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
11 mm |