Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre à ouverture standard Wheaton™
Fabriqué en verre borosilicaté de type I
Marque:  DWK Life Sciences 223692
Code produit. 12492591
  • 280.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 1,5 ml (0,05 oz)
  • 12 dia. x 32 mm de haut (0,47 dia. x 1,26 po de haut)
  • Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à sertir
1000/boîte
12 mm
1,5 ml
0,05 oz.
32 mm
11 mm