Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre à ouverture standard Wheaton™
Fabriqué en verre borosilicaté de type I
Marque: DWK Life Sciences 223682
228.00 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 1,5 ml (0,05 oz)
- 12 dia. x 32 mm de haut (0,47 dia. x 1,26 po de haut)
- Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
100 paquet |
12 mm | |
1,5 ml | |
0,05 oz. | |
32 mm | |
11 mm |