Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de polyvinyle
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
39.40€ - 70.70€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | blanc |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12359829
|
DWK Life Sciences
W216924 |
125 ml |
40.05€
24 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12369829
|
DWK Life Sciences
W216925 |
250 mL |
50.50€
24 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12379829
|
DWK Life Sciences
W216926 |
500 mL |
70.70€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12389829
|
DWK Life Sciences
W216927 |
2000 ml | |||||||
12399829
|
DWK Life Sciences
W216928 |
4000 mL |
39.40€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Col large pour un accès aisé au contenu
- Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
Transparent | |
blanc | |
Polypropylène |
Verre sodocalcique | |
Poly/Vinyle | |
Bouchon à vis |