Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de polyvinyle
Code produit. 12369829
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
  • Transparent pour une bonne visualisation du contenu
  • Col large pour un accès aisé au contenu
  • Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,48 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 110 mm
Hauteur (impériale) 4,33 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 63 mm
Type de bouchon Bouchon à vis