Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de polyvinyle
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Description
- Transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Col large pour un accès aisé au contenu
- Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 130 oz, 4 000 ml |
Capacité (métrique) | 4000 mL |
Capacité (impériale) | 130 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 6,18 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 256 mm |
Hauteur (impériale) | 10,07 in |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |