Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap HD, 150 HD
Offrent une capacité de filtration élevée et une excellente pureté de filtrat
530.00€ - 540.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Polycap HD 150 |
---|---|
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11339104
|
Cytiva
2810T |
0,45 μm | Avec entrée / sortie NPT femelle |
540.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11399104
|
Cytiva
2812T |
5 μm | Avec entrée / sortie NPT femelle |
540.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11319114
|
Cytiva
2814T |
20 μm | Avec entrée / sortie NPT femelle |
540.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11359114
|
Cytiva
2813 |
10 μm | Avec raccord cannelé d’entrée / sortie de 1/2 po |
530.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11359104
|
Cytiva
2810 |
0,45 μm | Avec raccord cannelé d’entrée / sortie de 1/2 po |
530.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11339114
|
Cytiva
2813T |
10 μm | Avec entrée / sortie NPT femelle |
540.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Permettent une utilisation avec un vaste éventail de solutions, de pH et de températures
- Haut débit et capacité de rétention élevée
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur, à 121°C pendant 20 minutes
- Évent manuel avec Luer-Lock pour purger l’air en amont ou pour servir de port d’injection ou d’échantillonnage
Spécification
Polycap HD 150 | |
5/boîte |