Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap HD, 150 HD
Offrent une capacité de filtration élevée et une excellente pureté de filtrat
Marque: Cytiva 2814T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permettent une utilisation avec un vaste éventail de solutions, de pH et de températures
- Haut débit et capacité de rétention élevée
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur, à 121°C pendant 20 minutes
- Évent manuel avec Luer-Lock pour purger l’air en amont ou pour servir de port d’injection ou d’échantillonnage
Spécification
Filtre à capsule Polycap HD 150, 20,0 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces) | |
Polycap HD 150 | |
Avec entrée / sortie NPT femelle | |
5/boîte |
20 μm | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |