Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap HD, 150 HD
Offrent une capacité de filtration élevée et une excellente pureté de filtrat
Marque:  Cytiva 2813T
Code produit. 11339114
  • 554.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Permettent une utilisation avec un vaste éventail de solutions, de pH et de températures
  • Haut débit et capacité de rétention élevée
  • Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur, à 121°C pendant 20 minutes
  • Évent manuel avec Luer-Lock pour purger l’air en amont ou pour servir de port d’injection ou d’échantillonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Filtre à capsule Polycap HD 150, 10,0 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces)
Polycap HD 150
Avec entrée / sortie NPT femelle
5/boîte
10 μm
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)