Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre qualitatif de grade 595 Whatman™
Sépare les particules d’extraits alimentaires et les solides d’échantillons environnementaux digérés. Les cercles filtres qualitatifs de grade 595 Whatman™ sont conçus pour une filtration moyenne-rapide, avec une rétention des particules moyennes à fines.
17.95€ - 24.15€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 7 μm |
Vitesse de filtration | Env. 80 s |
À utiliser avec (application) | Filtre de grade standard utilisé dans de nombreuses applications analytiques courantes de différentes industries (ex. : séparation de particules d’extraits alimentaires ou filtration de solides d’échantillons environnementaux digérés pour l’analyse ICP/AAs). |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10569441
|
Cytiva
10311611 |
125 mm |
22.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10559441
|
Cytiva
10311610 |
110 mm |
17.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10313881
|
Cytiva
10311612 |
150 mm |
24.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtres en cellulose utilisés pour déterminer et identifier les matériaux.- Papier filtre fin
- Moyen-rapide
- Rétention de particules moyennes à fines
- Sépare les particules d’extraits alimentaires
- Filtre les solides d’échantillons environnementaux digérés
Spécification
Rond | |
7 μm | |
Filtre de grade standard utilisé dans de nombreuses applications analytiques courantes de différentes industries (ex. : séparation de particules d’extraits alimentaires ou filtration de solides d’échantillons environnementaux digérés pour l’analyse ICP/AAs). |
Cellulose | |
Env. 80 s | |
Grade 595 |