Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre qualitatif de grade 595 Whatman™
Sépare les particules d’extraits alimentaires et les solides d’échantillons environnementaux digérés. Les cercles filtres qualitatifs de grade 595 Whatman™ sont conçus pour une filtration moyenne-rapide, avec une rétention des particules moyennes à fines.
Marque: Cytiva 10311611
20.98 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtres en cellulose utilisés pour déterminer et identifier les matériaux.- Papier filtre fin
- Moyen-rapide
- Rétention de particules moyennes à fines
- Sépare les particules d’extraits alimentaires
- Filtre les solides d’échantillons environnementaux digérés
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 595, qualité standard, cercle, 125 mm | |
Cellulose | |
Env. 80 s | |
Filtre de grade standard utilisé dans de nombreuses applications analytiques courantes de différentes industries (ex. : séparation de particules d’extraits alimentaires ou filtration de solides d’échantillons environnementaux digérés pour l’analyse ICP/AAs). | |
Lot de 100 | |
Oslash; 125 mm |
Rond | |
7 μm | |
Moyen rapide | |
Grade 595 | |
150 μm | |
125 mm |