Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre qualitatif de grade 595 Whatman™
Sépare les particules d’extraits alimentaires et les solides d’échantillons environnementaux digérés. Les cercles filtres qualitatifs de grade 595 Whatman™ sont conçus pour une filtration moyenne-rapide, avec une rétention des particules moyennes à fines.
Marque: Cytiva 10311612
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtres en cellulose utilisés pour déterminer et identifier les matériaux.- Papier filtre fin
- Moyen-rapide
- Rétention de particules moyennes à fines
- Sépare les particules d’extraits alimentaires
- Filtre les solides d’échantillons environnementaux digérés
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 595, qualité standard, cercle, 150 mm | |
Cellulose | |
4 à 7 μm | |
Moyen rapide | |
Grade 595 | |
Oslash; 150 mm |
Rond | |
7 μm | |
Env. 80 s | |
Filtre de grade standard utilisé dans de nombreuses applications analytiques courantes de différentes industries (ex. : séparation de particules d’extraits alimentaires ou filtration de solides d’échantillons environnementaux digérés pour l’analyse ICP/AAs). | |
100 / boîte | |
150 mm |