Learn More
Grant Instruments™ Rack VR pour bain à circulation chauffé Grant
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant. Les racks VR Grant Instruments™ pour bains à circulation chauffants Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
130.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Circulateurs chauffants T100, TC120, TX150, TXF200 |
---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11486477
|
Grant Instruments™
VR-LE |
(75) tubes de 1,5 ml |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11466477
|
Grant Instruments™
VR-30 |
(14) tubes de 30 mm |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11456477
|
Grant Instruments™
VR-24 |
(23) tubes de 24 mm |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11446477
|
Grant Instruments™
VR-19 |
(36) tubes de 16 à 19 mm |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11436477
|
Grant Instruments™
VR-13 |
(65) tubes de 10 à 13 mm |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11476477
|
Grant Instruments™
VR-SE |
(102) tubes de 0,5 ml |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.Les racks VR Grant Instruments™ pour bains-marie à circulation chauffante Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
- Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Circulateurs chauffants T100, TC120, TX150, TXF200 |