Learn More
Grant Instruments™ Rack VR pour bain à circulation chauffé Grant
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant. Les racks VR Grant Instruments™ pour bains à circulation chauffants Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
Marque: Grant Instruments™ VR-19
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.Les racks VR Grant Instruments™ pour bains-marie à circulation chauffante Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
- Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Circulateurs chauffants T100, TC120, TX150, TXF200 | |
(36) tubes de 16 à 19 mm |