Learn More
Grant Instruments™ Rack VR pour bain à circulation chauffé Grant
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant. Les racks VR Grant Instruments™ pour bains à circulation chauffants Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
Marque:  Grant Instruments™ VR-30
Code produit. 11466477
  • 141.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.Les racks VR Grant Instruments™ pour bains-marie à circulation chauffante Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
  • Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
  • Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Spécification
0,5 ml
Circulateurs chauffants T100, TC120, TX150, TXF200
(14) tubes de 30 mm