Learn More
Masterflex™ Tubulure en vinyle
23.95€ - 40.55€
Spécification
Certifications/Conformité | GMP |
---|---|
Matériau | Vinyle |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -43°C |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12064078
|
Masterflex™
06405-06 |
9,6 mm |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15235477
|
Masterflex™
96480-00 |
3,2 mm |
23.95€
30m |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
GMP | |
-43°C | |
Stérile | |
82°C |
Vinyle | |
1 de chaque | |
Translucide |