Learn More
Masterflex™ Tubulure en vinyle
Marque:  Masterflex™ 96480-00
Code produit. 15235477
  • 23.95€ / 30m
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
GMP
Vinyle
30,48 m
1 de chaque
Translucide
82°C
1,6 mm
3,2 mm
-43°C
Stérile
40°psi