Learn More
Masterflex™ Tubulure en vinyle
Marque:  Masterflex™ 06405-06
Code produit. 12064078
  • 40.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
GMP
Vinyle
15,24 m
Utilisation en laboratoire à usage général
1 de chaque
Translucide
82°C
6,4 mm
9,6 mm
1,6 mm
-43°C
Stérile
51°psi