Learn More
Nitritex™ Gants en vinyle pour salle blanche BioClean 100™
Les gants en vinyle pour salle blanche BioClean 100™ conviennent parfaitement pour les conditions de classe 10.
203.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU) 2016/425 |
---|---|
Latex Free | Oui |
Matériau | Vinyle |
Type de produit | Gants |
Stérilité | Non-sterile |
Description
- Les gants en vinyle pour salle blanche sont entièrement compatibles avec les environnements d’exploitation de classe 10
- Double emballage dans des sachets antistatiques pour une utilisation dans un environnement critique
- Lavés dans de l’eau déionisée et conditionnés dans des conditions de classe 10
- Gants ambidextres non stériles, sans poudre, testés indépendamment et contenant des niveaux de particules extrêmement faibles
- Formulés pour un confort accru, une excellente tactilité et une résistance supérieure
- Micro-durcis pour une meilleure préhension et résistants à une large gamme de produits chimiques
- La longueur de 300 mm protège davantage l’utilisateur au niveau de la manchette
Spécification
ISO 9001:2015 et (EU) 2016/425 | |
Vinyle | |
Non-sterile | |
300 mm |
Oui | |
Gants | |
100 pièces par sachet intérieur en PE scellé ; un sachet intérieur en PE par sachet extérieur en PE scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1 000 pièces) |