Learn More
Nitritex™ Gants en vinyle pour salle blanche BioClean 100™
Code produit. 15218248
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Les gants en vinyle pour salle blanche BioClean 100™ conviennent parfaitement pour les conditions de classe 10.
  • Les gants en vinyle pour salle blanche sont entièrement compatibles avec les environnements d’exploitation de classe 10
  • Double emballage dans des sachets antistatiques pour une utilisation dans un environnement critique
  • Lavés dans de l’eau déionisée et conditionnés dans des conditions de classe 10
  • Gants ambidextres non stériles, sans poudre, testés indépendamment et contenant des niveaux de particules extrêmement faibles
  • Formulés pour un confort accru, une excellente tactilité et une résistance supérieure
  • Micro-durcis pour une meilleure préhension et résistants à une large gamme de produits chimiques
  • La longueur de 300 mm protège davantage l’utilisateur au niveau de la manchette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU) 2016/425
Classification Catégorie 1
Couleur Transparent
Jetable Oui
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle BVA-XLGE
Quantité 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet en PE intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton revêtu (1000 pièces)
Longueur (métrique) 300 mm