Learn More
Nitritex™ Gants en vinyle pour salle blanche BioClean 100™
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grand format
XL
Description
- Les gants en vinyle pour salle blanche sont entièrement compatibles avec les environnements d’exploitation de classe 10
- Double emballage dans des sachets antistatiques pour une utilisation dans un environnement critique
- Lavés dans de l’eau déionisée et conditionnés dans des conditions de classe 10
- Gants ambidextres non stériles, sans poudre, testés indépendamment et contenant des niveaux de particules extrêmement faibles
- Formulés pour un confort accru, une excellente tactilité et une résistance supérieure
- Micro-durcis pour une meilleure préhension et résistants à une large gamme de produits chimiques
- La longueur de 300 mm protège davantage l’utilisateur au niveau de la manchette
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (UE) 2016/425 |
Classification | Catégorie 1 |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Vinyle |
Poudré | Non poudré |
Type de produit | Gants |
Dimensions | Grand format |
Stérilité | Non-sterile |