Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes et bleus en fibre d’aramide Vantage™ série 70-750
Compromis optimal entre le confort et la dextérité, protection maximale contre les coupures combinée à une longévité supérieure.
330.00€
Spécification
Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 154x, EN 407 |
Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Type de produit | Gants lourds |
Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12656941
|
Ansell™
70750080 |
8 |
330.00€
12 paires |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12636941
|
Ansell™
70750100 |
10 |
330.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12646941
|
Ansell™
70750070 |
7 |
330.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12666941
|
Ansell™
70750090 |
9 |
330.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants à usage intensif
- Utilisent une technologie innovante pour une meilleure résistance aux coupures, excellente flexibilité
- Niveau de confort de l’utilisateur plus élevé
- Conçus en fils révolutionnaires avec le meilleur rapport de protection contre les coupures / poids
- Idéal pour la manipulation d’outils et de matériaux tranchants
- Offrent une protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de métaux en fusion
Applications :
- Assemblage de pièces et de composants en métal
- Assemblage de carrosserie
- Presse et emboutissage
- Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
- Protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de liquide de métaux en fusion
- Soudage
- Vérification des défauts
- Inspection de la finition des métaux
- Pièces métalliques moyennement grasses avec des arêtes vives ou rugueuses
- Alimentation automatisée de soudage
Spécification
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
12 paires |
Marquage CE, EN 388 : 154x, EN 407 | |
Gants lourds | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Haute résistance aux coupures |