Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes et bleus en fibre d’aramide Vantage™ série 70-750
Compromis optimal entre le confort et la dextérité, protection maximale contre les coupures combinée à une longévité supérieure.
Marque: Ansell™ 70750100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants à usage intensif
- Utilisent une technologie innovante pour une meilleure résistance aux coupures, excellente flexibilité
- Niveau de confort de l’utilisateur plus élevé
- Conçus en fils révolutionnaires avec le meilleur rapport de protection contre les coupures / poids
- Idéal pour la manipulation d’outils et de matériaux tranchants
- Offrent une protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de métaux en fusion
Applications :
- Assemblage de pièces et de composants en métal
- Assemblage de carrosserie
- Presse et emboutissage
- Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
- Protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de liquide de métaux en fusion
- Soudage
- Vérification des défauts
- Inspection de la finition des métaux
- Pièces métalliques moyennement grasses avec des arêtes vives ou rugueuses
- Alimentation automatisée de soudage
Spécification
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
10 | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
12 paires |
Marquage CE, EN 388 : 154x, EN 407 | |
Gants lourds | |
Poignet en maille | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Haute résistance aux coupures |