Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes et bleus en fibre d’aramide Vantage™ série 70-750
Compromis optimal entre le confort et la dextérité, protection maximale contre les coupures combinée à une longévité supérieure.
Marque:  Ansell™ 70750090
Code produit. 12666941
  • 330.00€ / 12 paires
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Gants à usage intensif
  • Utilisent une technologie innovante pour une meilleure résistance aux coupures, excellente flexibilité
  • Niveau de confort de l’utilisateur plus élevé
  • Conçus en fils révolutionnaires avec le meilleur rapport de protection contre les coupures / poids
  • Idéal pour la manipulation d’outils et de matériaux tranchants
  • Offrent une protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de métaux en fusion
Applications :
  • Assemblage de pièces et de composants en métal
  • Assemblage de carrosserie
  • Presse et emboutissage
  • Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
  • Protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de liquide de métaux en fusion
  • Soudage
  • Vérification des défauts
  • Inspection de la finition des métaux
  • Pièces métalliques moyennement grasses avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Alimentation automatisée de soudage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
9
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
12 paires
Marquage CE, EN 388 : 154x, EN 407
Gants lourds
Poignet en maille
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Haute résistance aux coupures