Learn More
Kinesis™ Filtres en ligne Precolomo
Protégez les grandes colonnes et injections des particules nocives
92.22€ - 136.00€
Code produit | Marque | Porosité | Matériau de boîtiers | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau de boîtiers | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12936259
|
Kinesis™
02011-00 |
2 μm | Acier inoxydable | 0,66 µl |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12946259
|
Kinesis™
02011-01 |
0,5 μm | Acier inoxydable | 0,66 µl |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11574835
|
Kinesis™
A-318 |
0,5 μm | Acier inox | 0.23 uL | |||||
12936279
|
Kinesis™
02010-35 |
0,5 μm | PEEK | 1,3 µl |
120.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Filtres en ligne sur colonne supérieure Upchurch Scientific™
Spécification
Filtre en ligne précolonne |